Imprimer
(6-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (6-Chloropyridin-2-yl)methanol
OR303659-1G OR303659-5G OR303659-25G
APOSOR303659-1GEA 21.9 EUR
APOSOR303659-1G APOSOR303659-5G APOSOR303659-25G
(6-Chloro-2-pyridinyl)methanol
(6-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Formule: C₆H₆ClNO
Poids moléculaire: 143.5700 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07774110
Numéro CAS: 33674-97-4