Imprimer
Methyl-6-{bis[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR303641-1G OR303641-500MG OR303641-5G
APOSOR303641-1GEA 336 EUR
APOSOR303641-1G APOSOR303641-500MG APOSOR303641-5G
Methyl-6-{bis[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Methyl-6-{bis[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₇H₂₄N₂O₆
Point de fusion: 79…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18904309
Numéro CAS: 666721-08-0