Imprimer
tert-Butyl-4-(5-bromo-3-nitro-2-pyridinyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR303640-1G OR303640-500MG OR303640-5G
APOSOR303640-1GEA 336 EUR
APOSOR303640-1G APOSOR303640-500MG APOSOR303640-5G
tert-Butyl-4-(5-bromo-3-nitro-2-pyridinyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
tert-Butyl-4-(5-bromo-3-nitro-2-pyridinyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Formule: C₁₄H₁₉BrN₄O₄
Poids moléculaire: 387.24 g/mol
Point de fusion: 100…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16140319
Numéro CAS: 1221792-73-9