Imprimer
Ethyl-3-cyano-4,6-dimethyl-2-pyridinecarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR303636-1G OR303636-500MG OR303636-5G
APOSOR303636-1GEA 336 EUR
APOSOR303636-1G APOSOR303636-500MG APOSOR303636-5G
Ethyl-3-cyano-4,6-dimethyl-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-3-cyano-4,6-dimethyl-2-pyridinecarboxylate
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
Point de fusion: 58…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14584824
Numéro CAS: 1221792-05-7