N-(6-Bromopyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N-(6-Bromopyridin-2-yl)pivalamide
Formule:
C₁₀H₁₃BrN₂O Poids moléculaire: 257.14 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08235018 Numéro CAS: 221087-47-4 |