Imprimer
2-Chloro-6-methoxynicotinic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
OR303632-1G OR303632-250MG
APOSOR303632-1GEA 95.7 EUR
APOSOR303632-1G APOSOR303632-250MG
2-Chloro-6-methoxynicotinic acid
2-Chloro-6-methoxynicotinic acid
Formule: C₇H₆NO₃Cl
Poids moléculaire: 187.5804 g/mol
Point de fusion: 230…234 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08236845
Numéro CAS: 503000-87-1