Imprimer

Ethyl (E)-3-(2-pyridinyl)-2-propenoate

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): (E)-Ethyl 3-(pyridin-2-yl)acrylate

OR303583-1G OR303583-5G
APOSOR303583-1GEA 180 EUR
APOSOR303583-1G APOSOR303583-5G
Ethyl (E)-3-(2-pyridinyl)-2-propenoate
Ethyl (E)-3-(2-pyridinyl)-2-propenoate
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 177.2 g/mol
Point d'ébullition: 75 °C/0.015mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16140351
Numéro CAS: 70526-11-3

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR