Imprimer
1-Naphthyl boronic acid pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR303567-1G OR303567-5G
APOSOR303567-1GEA 24.4 EUR
APOSOR303567-1G APOSOR303567-5G
1-Naphthyl boronic acid pinacol ester
1-Naphthyl boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₆H₁₉BO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663869
Numéro CAS: 68716-52-9