Imprimer
4-(Phenylethynyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-phenylethynyl-phenyl)-[1,3,2]dioxaborolane
OR303468-1G OR303468-5G
APOSOR303468-1GEA 115 EUR
APOSOR303468-1G APOSOR303468-5G
4-(Phenylethynyl)benzeneboronic acid pinacol ester
4-(Phenylethynyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₂₀H₂₁BO₂
Poids moléculaire: 304.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16294498
Numéro CAS: 1190376-20-5