1-Iodo-2-naphtol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Hydroxy-1-iodonaphthalene
Formule:
C₁₀H₇IO Point d'ébullition: 307 °C/760 mmHg Point de fusion: 92…96 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00046371 Numéro CAS: 2033-42-3 |