Imprimer
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(N,N-Diethylaminocarbonyl)phenylboronic acid, pinacol ester, [4-(Diethylamine-1-carbonyl)phenyl]boronic acid pinacol ester, N,N-Diethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
OR303437-100G OR303437-25G OR303437-5G
APOSOR303437-100GEA 644 EUR
APOSOR303437-100G APOSOR303437-25G APOSOR303437-5G
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₇H₂₆BNO₃
Poids moléculaire: 303.2000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06795673
Numéro CAS: 325142-99-2