Imprimer
4-Iodophenylboronic acid pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR303432-1G OR303432-5G
APOSOR303432-1GEA 25.8 EUR
APOSOR303432-1G APOSOR303432-5G
4-Iodophenylboronic acid pinacol ester
4-Iodophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₆BIO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953499
Numéro CAS: 73852-88-7