4-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Methyl-4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]piperazine, 4-(4-Methylpiperazino)methylphenylboronic acid, pinacol ester
Formule:
C₁₈H₂₉BN₂O₂ Point de fusion: 51…55 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09266182 Numéro CAS: 938043-30-2 |