2-Bromo-9,9-dimethylfluorene 97+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₅H₁₃Br Point d'ébullition: 190 °C/2,25mmHg Point de fusion: 57…69 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09261272 Numéro CAS: 28320-31-2 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |