2-[4-(tert-Butyl)phenoxy]-5-nitrobenzaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₇H₁₇NO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00084918 Numéro CAS: 175278-47-4 |