Imprimer
18-(tert-Butoxy)-18-oxooctadecanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl Hydrogen Octadecanedioate, Mono-tert-butyl Octadecanedioate, tBu ester-C16-acid, Octadecanedioic acid Mono-tert-butyl ester
OR303231-1G OR303231-5G OR303231-10G
APOSOR303231-1GEA 21.9 EUR
APOSOR303231-1G APOSOR303231-5G APOSOR303231-10G
18-(tert-Butoxy)-18-oxooctadecanoic acid
18-(tert-Butoxy)-18-oxooctadecanoic acid
Formule: C₂₂H₄₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09991735
Numéro CAS: 843666-40-0