Imprimer
tert-Butyl Hydrogen tetradecanedioate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR303208-1G OR303208-5G
APOSOR303208-1GEA 21.5 EUR
APOSOR303208-1G APOSOR303208-5G
tert-Butyl Hydrogen tetradecanedioate
tert-Butyl Hydrogen tetradecanedioate
Formule: C₁₈H₃₄O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23136040
Numéro CAS: 234082-00-9