Imprimer
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carboxylic acid 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR303157-1G OR303157-500MG
APOSOR303157-1GEA 336 EUR
APOSOR303157-1G APOSOR303157-500MG
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carboxylic acid 97+%
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₂O₃
Point de fusion: 155…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06208181
Numéro CAS: 34818-56-9