Imprimer
Methyl-6-amino-5-iodonicotinate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 6-amino-5-iodonicotinate, Methyl 6-amino-5-iodopyridine-3-carboxylate
OR303135-1G OR303135-5G
APOSOR303135-1GEA 81.2 EUR
APOSOR303135-1G APOSOR303135-5G
Methyl-6-amino-5-iodonicotinate
Methyl-6-amino-5-iodonicotinate
Formule: C₇H₇IN₂O₂
Point de fusion: 164…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16660021
Numéro CAS: 211308-80-4