tert-Butyl-3-iodo-1H-indazole-1-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₁₃IN₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09835520 Numéro CAS: 290368-00-2 |