Imprimer
2-Chloro-4-nitrobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30311-100G OR30311-25G OR30311-5G
APOSOR30311-100GEA 466 EUR
APOSOR30311-100G APOSOR30311-25G APOSOR30311-5G
2-Chloro-4-nitrobenzonitrile
2-Chloro-4-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClN₂O₂
Point de fusion: 78…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052203
Numéro CAS: 28163-00-0