Imprimer
Methyl-2-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR303108-1G OR303108-500MG
APOSOR303108-1GEA 1070 EUR
APOSOR303108-1G APOSOR303108-500MG
Methyl-2-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)acetate
Methyl-2-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18399380
Numéro CAS: 499789-92-3