Imprimer
4-Bromo-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR303065-1G OR303065-500MG
APOSOR303065-1GEA 336 EUR
APOSOR303065-1G APOSOR303065-500MG
4-Bromo-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
4-Bromo-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
Formule: C₉H₇BrN₂O₂S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00592646
Numéro CAS: 331972-47-5