5-Bromo-[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₄BrN₃S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11846492 Numéro CAS: 934266-82-7 |