Phosphonitrilic chloride trimer 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
Cl₆N₃P₃ Point d'ébullition: 127 °C/13mmHg Point de fusion: 111…115 °C Densité: 1,98 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006474 Numéro CAS: 940-71-6 EINECS: 213-376-8 UN: 3260 ADR: 8,II |