Imprimer
Diethyl-2-{[(6-methoxypyridin-3-yl)amino]methylene}malonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): DIethyl 2-{[(6-methoxypyridin-3-yl)amino]methylene}malonate
OR303031-1G OR303031-500MG OR303031-5G
APOSOR303031-1GEA 180 EUR
APOSOR303031-1G APOSOR303031-500MG APOSOR303031-5G
Diethyl-2-{[(6-methoxypyridin-3-yl)amino]methylene}malonate
Diethyl-2-{[(6-methoxypyridin-3-yl)amino]methylene}malonate
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₅
Poids moléculaire: 294.31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08457989
Numéro CAS: 53241-90-0