Imprimer
2,2-Dimethylaziridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR303021-1G OR303021-500MG
APOSOR303021-1GEA 538 EUR
APOSOR303021-1G APOSOR303021-500MG
2,2-Dimethylaziridine
2,2-Dimethylaziridine
Formule: C₄H₉N
Point d'ébullition: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040452
Numéro CAS: 2658-24-4
EINECS: 220-191-6