Imprimer
O-[(Benzyloxy)methyl]hydroxylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR303003-1G OR303003-500MG
APOSOR303003-1GEA 336 EUR
APOSOR303003-1G APOSOR303003-500MG
O-[(Benzyloxy)methyl]hydroxylamine
O-[(Benzyloxy)methyl]hydroxylamine
Formule: C₈H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11111598
Numéro CAS: 895588-70-2