Imprimer
2-Amino-N-methyl-2-phenylacetamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR303002-1G OR303002-500MG
APOSOR303002-1GEA 336 EUR
APOSOR303002-1G APOSOR303002-500MG
2-Amino-N-methyl-2-phenylacetamide
2-Amino-N-methyl-2-phenylacetamide
Formule: C₉H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09948081
Numéro CAS: 93782-07-1