N1-(4-Butyl-2-methylphenyl)acetamide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
N-(4-Butyl-2-methylphenyl)acetamide, 4'-(But-1-yl)-2'-methylacetanilide, SMIP004
Formule:
C₁₃H₁₉NO Poids moléculaire: 205.3 g/mol Point de fusion: 89 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00277686 Numéro CAS: 143360-00-3 |