Imprimer
Nortropine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR302770-25G OR302770-5G OR302770-50G
APOSOR302770-25GEA 66.7 EUR
APOSOR302770-25G APOSOR302770-5G APOSOR302770-50G
Nortropine
Nortropine
Formule: C₇H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047140
Numéro CAS: 538-09-0