Imprimer
4,5-Diméthyl-o-phénylènediamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,5-Diméthylbenzène-1,2-diamine, 4,5-Diméthyl-1,2-phénylènediamine
OR30272-25G OR30272-100G OR30272-5G
APOSOR30272-25GEA 98.6 EUR
APOSOR30272-25G APOSOR30272-100G APOSOR30272-5G
4,5-Diméthyl-o-phénylènediamine 97%
4,5-Diméthyl-o-phénylènediamine
Formule: C₈H₁₂N₂
Point de fusion: 127…129 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007729
Numéro CAS: 3171-45-7
EINECS: 221-635-1