Imprimer
(S)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR302704-1G OR302704-5G
APOSOR302704-1GEA 23 EUR
APOSOR302704-1G APOSOR302704-5G
(S)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid
(S)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862939
Numéro CAS: 56502-01-3