Imprimer
Ethyl-5-aminopyrazine-2-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 5-aminopyrazine-2-carboxylate
OR302550-1G OR302550-25G OR302550-5G
APOSOR302550-1GEA 144 EUR
APOSOR302550-1G APOSOR302550-25G APOSOR302550-5G
Ethyl-5-aminopyrazine-2-carboxylate 95%
Ethyl-5-aminopyrazine-2-carboxylate
Formule: C₇H₉N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437665
Numéro CAS: 54013-06-8