Imprimer
6-Aminopyridine-2-carbonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR302542-1G OR302542-250MG
APOSOR302542-1GEA 37.7 EUR
APOSOR302542-1G APOSOR302542-250MG
6-Aminopyridine-2-carbonitrile 97%
6-Aminopyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₅N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044252
Numéro CAS: 370556-44-8