Imprimer
4-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR302362-1G OR302362-250MG OR302362-5G
APOSOR302362-1GEA 224 EUR
APOSOR302362-1G APOSOR302362-250MG APOSOR302362-5G
4-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one 97%
4-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formule: C₆H₈N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09832890
Numéro CAS: 952182-01-3