Imprimer
2,4,6-Trichloro-5-cyanopyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR302358-1G OR302358-5G
APOSOR302358-1GEA 49.3 EUR
APOSOR302358-1G APOSOR302358-5G
2,4,6-Trichloro-5-cyanopyrimidine
2,4,6-Trichloro-5-cyanopyrimidine
Formule: C₅Cl₃N₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07636745
Numéro CAS: 3029-64-9