Imprimer
4-Methyl-5-nitro-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Methyl-3-nitro-1H-pyrazole
OR302333-1G OR302333-250MG OR302333-5G
APOSOR302333-1GEA 65.4 EUR
APOSOR302333-1G APOSOR302333-250MG APOSOR302333-5G
4-Methyl-5-nitro-1H-pyrazole
4-Methyl-5-nitro-1H-pyrazole
Formule: C₄H₅N₃O₂
Poids moléculaire: 127.1 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08685901
Numéro CAS: 38858-90-1