Imprimer
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR30232-25G OR30232-5G
APOSOR30232-25GEA 162 EUR
APOSOR30232-25G APOSOR30232-5G
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride 98%
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₄ClNO₂S
Point d'ébullition: 114…116 °C/0,2mmHg
Point de fusion: 47…53 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203480
Numéro CAS: 56542-67-7
UN: 3261
ADR: 8,II