Imprimer
2-Chloro-4-iodotoluène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30229-100G OR30229-25G
APOSOR30229-100GEA 78.3 EUR
APOSOR30229-100G APOSOR30229-25G
2-Chloro-4-iodotoluène
2-Chloro-4-iodotoluène
Formule: C₇H₆ClI
Point d'ébullition: 118…120 °C/15mmHg
Densité: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040872
Numéro CAS: 83846-48-4