Imprimer
2-Amino-4-iodopyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR302288-1G OR302288-5G
APOSOR302288-1GEA 24.4 EUR
APOSOR302288-1G APOSOR302288-5G
2-Amino-4-iodopyridine
2-Amino-4-iodopyridine
Formule: C₅H₅IN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09038163
Numéro CAS: 552331-00-7