Imprimer
Isothiocyanate de 2-méthoxyphényle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR30227-25G OR30227-5G
APOSOR30227-25GEA 183 EUR
APOSOR30227-25G APOSOR30227-5G
Isothiocyanate de 2-méthoxyphényle 98%
Isothiocyanate de 2-méthoxyphényle
Formule: C₈H₇NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011675
Numéro CAS: 3288-04-8