Imprimer
O-Benzylhydroxylamine chlorhydrate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30224-100G OR30224-25G OR30224-5G
APOSOR30224-100GEA 71.2 EUR
APOSOR30224-100G APOSOR30224-25G APOSOR30224-5G
O-Benzylhydroxylamine chlorhydrate 97%
O-Benzylhydroxylamine chlorhydrate
Formule: C₇H₁₀ClNO
Poids moléculaire: 159.62 g/mol
Point de fusion: 234…238 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012952
Numéro CAS: 2687-43-6
EINECS: 220-249-0