1-(4-Bromophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4'-Bromo-2-hydroxyacetophenone
Formule:
C₈H₇BrO₂ Poids moléculaire: 215.05 g/mol Point de fusion: 137…142 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00174275 Numéro CAS: 3343-45-1 |