Imprimer
6-Benzyl-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR302148-1G OR302148-5G
APOSOR302148-1GEA 101 EUR
APOSOR302148-1G APOSOR302148-5G
6-Benzyl-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione 95%
6-Benzyl-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Formule: C₁₄H₁₅N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657750
Numéro CAS: 135481-57-1