1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazole-4-boronic acid Pinacol ester
Formule:
C₁₄H₂₃BN₂O₃ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD12033229 Numéro CAS: 1040377-03-4 |