1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₇BN₂O₂ Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD11053031 Numéro CAS: 720702-41-0 |