Imprimer
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 2-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl)acetate
OR302124-1G OR302124-5G
APOSOR302124-1GEA 119 EUR
APOSOR302124-1G APOSOR302124-5G
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₂₁BN₂O₄
Poids moléculaire: 280.1278 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08706026
Numéro CAS: 864754-16-5