4-Bromo-2-chlorothiazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₃HBrClNS Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09746336 Numéro CAS: 92977-45-2 UN: 1759 ADR: 8,III |