Imprimer
2-(Boc-amino)-4-bromopyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl (4-bromopyridin-2-yl)carbamate
OR302007-1G OR302007-5G
APOSOR302007-1GEA 82.8 EUR
APOSOR302007-1G APOSOR302007-5G
2-(Boc-amino)-4-bromopyridine
2-(Boc-amino)-4-bromopyridine
Formule: C₁₀H₁₃BrN₂O₂
Point de fusion: 139…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037866
Numéro CAS: 207799-10-8